Imprimer
(R,R)-(-)-2,3-Dimethoxy-1,4-bis(dimethylamino)butane ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (R,R)-(-)-DDB, (R,R)-(-)-2,3-Dimethoxy-N,N,N',N'-tetramethyl-1,4-butanediamine
D2395-1G D2395-5G
TCIAD2395-1GEA 176 EUR
TCIAD2395-1G TCIAD2395-5G
(R,R)-(-)-2,3-Dimethoxy-1,4-bis(dimethylamino)butane ≥90.0% (par GC)
(R,R)-(-)-2,3-Dimethoxy-1,4-bis(dimethylamino)butane
Formule: C₁₀H₂₄N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00008331
Numéro CAS: 26549-22-4
EINECS: 247-795-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%