Imprimer
Dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate (mixture of isomers) ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D2380-25G D2380-500G D2380-100G
TCIAD2380-25GEA 17.6 EUR
TCIAD2380-25G TCIAD2380-500G TCIAD2380-100G
Dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate (mixture of isomers) ≥90.0% (par GC)
Dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate (mixture of isomers)
Formule: C₁₅H₂₂N₂O₂
Point d'ébullition: 168°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00015405
Numéro CAS: 5124-30-1
EINECS: 225-863-2
ONU: 2206
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 % (total of isomer)