Imprimer
3,4-Thiophènediamine dichlorhydrate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Thiophene-3,4-diamine dihydrochloride
D2378-1G D2378-100MG
TCIAD2378-1GEA 129 EUR
TCIAD2378-1G TCIAD2378-100MG
3,4-Thiophènediamine dichlorhydrate ≥98.0% (par HPLC)
3,4-Thiophènediamine dichlorhydrate
Formule: C₄H₆N₂S
MW: 187.08 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00671511
Numéro CAS: 90069-81-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %