Imprimer
2,4-Diéthyl-9H-thioxanthén-9-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D2375-25G D2375-250G
TCIAD2375-25GEA 34.1 EUR
TCIAD2375-25G TCIAD2375-250G
2,4-Diéthyl-9H-thioxanthén-9-one ≥98.0% (par GC)
2,4-Diéthyl-9H-thioxanthén-9-one
Formule: C₁₇H₁₆OS
Numéro MDL: MFCD00082910
Numéro CAS: 82799-44-8
EINECS: 280-041-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 75.0 deg-C