Imprimer
2,4-Diméthoxypyrimidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
D2327-25G D2327-5G
TCIAD2327-25GEA 123 EUR
TCIAD2327-25G TCIAD2327-5G
2,4-Diméthoxypyrimidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,4-Diméthoxypyrimidine
Formule: C₆H₈N₂O₂
Point d'ébullition: 205°C
Point d'éclair: 92°C
Numéro MDL: MFCD00056028
Numéro CAS: 3551-55-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e4e60babb901d30fb7208eb3b27f1625797e351&vid=6e4e60babb901d30fb7208eb3b27f1625797e351&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %