tert-Butyl-2-((diphenylmethylene)amino)acetate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
D2322-1G
D2322-25G
D2322-5G
TCIAD2322-1GEA
19.8
EUR
TCIAD2322-1G
TCIAD2322-25G
TCIAD2322-5G
tert-Butyl-2-((diphenylmethylene)amino)acetate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
tert-Butyl-2-((diphenylmethylene)amino)acetate
Formule:
C₁₉H₂₁NO₂ |
Numéro MDL:
MFCD00134280 Numéro CAS: 81477-94-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 112.0 to 116.0 deg-C |