4,4'-Diamino-3,3'-biphényldiol ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
4,4'-Diamino-3,3'-dihydroxybiphenyl, 3,3'-Dihydroxy-4,4'-diaminobiphenyl, 4,4'-Diamino-[1,1'-biphenyl]-3,3'-diol, Benzidine-3,3'-diol
D2312-25G
D2312-5G
TCIAD2312-25GEA
280
EUR
TCIAD2312-25G
TCIAD2312-5G
4,4'-Diamino-3,3'-biphényldiol ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
4,4'-Diamino-3,3'-biphényldiol
Formule:
C₁₂H₁₂N₂O₂ |
Numéro MDL:
MFCD00039149 Numéro CAS: 2373-98-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |
Solubility in N,N-DMF | almost transparency |