Imprimer
trans-2,3-Dichloro-1,4-dioxane ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: trans-2,3-Dichloro-1,4-diethylene Dioxide
D2279-25G D2279-5G
TCIAD2279-25GEA 179 EUR
TCIAD2279-25G TCIAD2279-5G
trans-2,3-Dichloro-1,4-dioxane ≥96.0% (par GC)
trans-2,3-Dichloro-1,4-dioxane
Formule: C₄H₆Cl₂O₂
MW: 156.99 g/mol
Point d'ébullition: 82°C
Numéro MDL: MFCD00191421
Numéro CAS: 3883-43-0
ONU: 2811
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %