Imprimer
(S)-2-((5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino)propanamide ≥98.0% (par HPLC) réactif de marquage HPLC pour détermination des e.e.
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Fluoro-2,4-dinitrophenyl-5-L-alanine amide, N-alpha-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-alaninamide, Propanamide, 2-[(5-fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino]-, (2S)-
D2259-100MG D2259-1G
TCIAD2259-100MGEA 81.4 EUR
TCIAD2259-100MG TCIAD2259-1G
(S)-2-((5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino)propanamide ≥98.0% (par HPLC) réactif de marquage HPLC pour détermination des e.e.
(S)-2-((5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino)propanamide
Formule: C₉H₉FN₄O₅
Numéro MDL: MFCD00042049
Numéro CAS: 95713-52-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c76dd899ef2dbe4a1e5505ffbe5fbdf5c1c404c5&vid=c76dd899ef2dbe4a1e5505ffbe5fbdf5c1c404c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 99.0 ee%