Imprimer
Bis(2-pyridylmethyl)amine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: alpha,alpha'-Iminodi(2-picoline), Bis(pyridin-2-ylmethyl)amine, 2,2'-Dipicolylamine
D2228-25G D2228-5G
TCIAD2228-25GEA 245 EUR
TCIAD2228-25G TCIAD2228-5G
Bis(2-pyridylmethyl)amine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bis(2-pyridylmethyl)amine
Formule: C₁₂H₁₃N₃
Point d'ébullition: 144°C
Numéro MDL: MFCD00129044
Numéro CAS: 1539-42-0
EINECS: 216-266-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %