Imprimer
Acide (3,4-diéthoxyphényl)acétique ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2217-1G D2217-5G
TCIAD2217-1GEA 71.5 EUR
TCIAD2217-1G TCIAD2217-5G
Acide (3,4-diéthoxyphényl)acétique ≥96.0% (par GC)
Acide (3,4-diéthoxyphényl)acétique
Formule: C₁₂H₁₉NO₂
Numéro MDL: MFCD00075089
Numéro CAS: 16200-50-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 75.0 to 78.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency