Imprimer
N,N-Dibutyl-3-aminophenol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2138-25G D2138-500G
TCIAD2138-25GEA 36.3 EUR
TCIAD2138-25G TCIAD2138-500G
N,N-Dibutyl-3-aminophenol ≥95.0% (par GC)
N,N-Dibutyl-3-aminophenol
Formule: C₁₄H₂₃NO
Point d'ébullition: 176°C
Numéro MDL: MFCD00134668
Numéro CAS: 43141-69-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark purple clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %