Imprimer
Benzyl viologen dichloride ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,1'-Dibenzyl-[4,4'-bipyridine]-1,1'-diium chloride, 1,1'-Dibenzyl-4,4'-bipyridinium dichloride
D2137-1G D2137-25G D2137-5G
TCIAD2137-1GEA 51.7 EUR
TCIAD2137-1G TCIAD2137-25G TCIAD2137-5G
Benzyl viologen dichloride ≥98.0% (par HPLC)
Benzyl viologen dichloride
Formule: C₂₄H₂₂Cl₂N₂
MW: 409.35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011991
Numéro CAS: 1102-19-8
EINECS: 214-158-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 90.0 %
Water max. 10.0 %