Imprimer
Dimethyl-1,3-dithiole-2-thione-4,5-dicarboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D2127-10G D2127-25G
TCIAD2127-10GEA 91.3 EUR
TCIAD2127-10G TCIAD2127-25G
Dimethyl-1,3-dithiole-2-thione-4,5-dicarboxylate ≥98.0% (par GC)
Dimethyl-1,3-dithiole-2-thione-4,5-dicarboxylate
Formule: C₇H₆O₄S₃
Numéro MDL: MFCD00142532
Numéro CAS: 7396-41-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 90.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency