Imprimer
9H-Carbazole-3,6-diamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
D2116-1G D2116-5G
TCIAD2116-1GEA 225 EUR
TCIAD2116-1G TCIAD2116-5G
9H-Carbazole-3,6-diamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
9H-Carbazole-3,6-diamine
Formule: C₁₂H₁₁N₃
Numéro MDL: MFCD00143081
Numéro CAS: 86-71-5
EINECS: 201-692-9
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in 1mol/L HCl almost transparency