Imprimer
1,4-Di(2-thienyl)-1,3-butadiene (mixture of isomers) ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D2077-1G D2077-5G
TCIAD2077-1GEA 117 EUR
TCIAD2077-1G TCIAD2077-5G
1,4-Di(2-thienyl)-1,3-butadiene (mixture of isomers) ≥97.0% (par GC)
1,4-Di(2-thienyl)-1,3-butadiene (mixture of isomers)
Formule: C₁₂H₁₀S₂
Numéro MDL: MFCD00142549
Numéro CAS: 23354-93-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomers)