Imprimer
Sodium diphenylphosphinobenzene-3-sulphonate ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Sodium 3-(diphenylphosphino)benzenesulphonate, Diphenylphosphinobenzene-3-sulphonic acid sodium salt, Triphenylphosphine-3-sulphonic acid sodium salt
D2043-1G D2043-5G
TCIAD2043-1GEA 73.7 EUR
TCIAD2043-1G TCIAD2043-5G
Sodium diphenylphosphinobenzene-3-sulphonate ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium diphenylphosphinobenzene-3-sulphonate
Formule: C₁₈H₁₅O₃PS
MW: 364.33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00144157
Numéro CAS: 63995-75-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7656cb50f30f08e1d10f33d35fc140d05e508f6d&vid=eda66e21c6cdaec06e89bb813be87705a9065cdd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 90.0 %