Imprimer
1,1-Diethylguanidine sulphate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,1-Diethylguanidine hemisulphate
D2035-25G D2035-5G
TCIAD2035-25GEA 399 EUR
TCIAD2035-25G TCIAD2035-5G
1,1-Diethylguanidine sulphate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1,1-Diethylguanidine sulphate
Formule: C₅H₁₃N₃
MW: 328.43 g/mol
Numéro MDL: MFCD00035597
Numéro CAS: 77297-00-8
EINECS: 278-660-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency