Acide 2-hydroxy-3,5-bis(2-méthyl-2-propanyl)benzoïque ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
D1947-25G
D1947-500G
TCIAD1947-25GEA
29.7
EUR
TCIAD1947-25G
TCIAD1947-500G
Acide 2-hydroxy-3,5-bis(2-méthyl-2-propanyl)benzoïque ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 2-hydroxy-3,5-bis(2-méthyl-2-propanyl)benzoïque
Formule:
C₁₅H₂₂O₃ |
Numéro MDL:
MFCD00059058 Numéro CAS: 19715-19-6 EINECS: 243-246-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystaline |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % |
Melting point | 159.0 to 166.0 deg-C |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |
Water | max. 5.0 % |