Imprimer
N-(3-Dimethylaminopropyl)methacrylamide ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(3-(Dimethylamino)propyl)methacrylamide
Stabilization: Stabilisé avec 4-methoxyphénole (MEHQ)
D1919-25G D1919-500G D1919-100G
TCIAD1919-25GEA 17.6 EUR
TCIAD1919-25G TCIAD1919-500G TCIAD1919-100G
N-(3-Dimethylaminopropyl)methacrylamide ≥98.0% (par GC) stabilisé
N-(3-Dimethylaminopropyl)methacrylamide
Formule: C₉H₁₈N₂O
MW: 170.26 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Point d'éclair: 140°C
Numéro MDL: MFCD00038359
Numéro CAS: 5205-93-6
EINECS: 226-002-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Bromination Method) min. 97.0 %