5-(2,5-Dioxotetrahydrofuryl)-3-methyl-3-cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
6-(2,5-Dioxotetrahydrofuran-3-yl)-4-methyl-7,7a-dihydroisobenzofuran-1,3(3aH,6H)-dione
D1901-25G
D1901-500G
TCIAD1901-25GEA
52.8
EUR
TCIAD1901-25G
TCIAD1901-500G
5-(2,5-Dioxotetrahydrofuryl)-3-methyl-3-cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
5-(2,5-Dioxotetrahydrofuryl)-3-methyl-3-cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride
Formule:
C₁₃H₁₂O₆ |
Numéro MDL:
MFCD00039141 Numéro CAS: 73003-90-4 EINECS: 277-212-7 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (Methanolysis Method) | min. 95.0 % |
Melting point | 172.0 to 176.0 deg-C |