Ethyl-4,4-imethyl-3-oxovalerate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D1891-25ML
D1891-5ML
TCIAD1891-25MLEA
215
EUR
TCIAD1891-25ML
TCIAD1891-5ML
Ethyl-4,4-imethyl-3-oxovalerate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-4,4-imethyl-3-oxovalerate
Formule:
C₉H₁₆O₃ Point d'ébullition: 88°C Point d'éclair: 78°C |
Numéro MDL:
MFCD00042886 Numéro CAS: 17094-34-7 EINECS: 241-162-4 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |