Diethylenetriaminepentaacetic acid calcium trisodium salt hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
Calcium Trisodium Diethylenetriaminepentaacetate
D1869-25G
D1869-5G
TCIAD1869-25GEA
112
EUR
TCIAD1869-25G
TCIAD1869-5G
Diethylenetriaminepentaacetic acid calcium trisodium salt hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Diethylenetriaminepentaacetic acid calcium trisodium salt hydrate
Formule:
C₁₄H₂₃N₃O₁₀ MW: 497.36 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00150947 Numéro CAS: 207226-35-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % (calcd.on anh.substance) |
Solubility in Water | almost transparency |
Water | max. 20.0 % |