Imprimer
N,N-Diméthyl-3-pyrrolidinamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D1859-10G D1859-25G
TCIAD1859-10GEA 325 EUR
TCIAD1859-10G TCIAD1859-25G
N,N-Diméthyl-3-pyrrolidinamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N,N-Diméthyl-3-pyrrolidinamine
Formule: C₆H₁₄N₂
Point d'ébullition: 164°C
Numéro MDL: MFCD01569246
Numéro CAS: 69478-75-7
ONU: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bce73aa03c7307778bc0852d05ddc69fc31800c0&vid=bce73aa03c7307778bc0852d05ddc69fc31800c0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %