Imprimer
Ethylene glycolbis(3-aminopropyl)ether ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D1840-25ML D1840-5ML D1840-500ML
TCIAD1840-25MLEA 24.2 EUR
TCIAD1840-25ML TCIAD1840-5ML TCIAD1840-500ML
Ethylene glycolbis(3-aminopropyl)ether ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Ethylene glycolbis(3-aminopropyl)ether
Formule: C₈H₂₀N₂O₂
Point d'ébullition: 96°C
Numéro MDL: MFCD00059938
Numéro CAS: 2997-01-5
EINECS: 221-067-4
ONU: 3267
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %