Imprimer
Tricyclo[6.2.1.02,7]undéca-2,4,6-triène-3,6-diol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) antioxydant
Fournisseur: TCI
D1806-25G D1806-5G
TCIAD1806-25GEA 359 EUR
TCIAD1806-25G TCIAD1806-5G
Tricyclo[6.2.1.02,7]undéca-2,4,6-triène-3,6-diol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) antioxydant
Tricyclo[6.2.1.02,7]undéca-2,4,6-triène-3,6-diol
Formule: C₁₁H₁₂O₂
Numéro MDL: MFCD00077441
Numéro CAS: 16144-91-5
EINECS: 240-300-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Cerium redox Method) min. 98.0 %
Melting point 177.0 to 181.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency