Imprimer
N-[3-(Dimethylamino)propyl]acrylamide ≥98.0% (par GC, analyse par titration) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilisé avec 4-methoxyphénole (MEHQ)
D1785-25G D1785-500G D1785-100G
TCIAD1785-25GEA 19.8 EUR
TCIAD1785-25G TCIAD1785-500G TCIAD1785-100G
N-[3-(Dimethylamino)propyl]acrylamide ≥98.0% (par GC, analyse par titration) stabilisé
N-[3-(Dimethylamino)propyl]acrylamide
Formule: C₈H₁₆N₂O
MW: 156.23 g/mol
Point d'ébullition: 142°C
Point d'éclair: 140°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00059902
Numéro CAS: 3845-76-9
EINECS: 223-342-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %