Imprimer
2-[2-(Diméthylamino)éthoxy]éthanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Ethylene Glycol Mono[2-(dimethylamino)ethyl] Ether, 2-(2-(Dimethylamino)ethoxy)ethanol
D1756-25ML D1756-500ML
TCIAD1756-25MLEA 17.6 EUR
TCIAD1756-25ML TCIAD1756-500ML
2-[2-(Diméthylamino)éthoxy]éthanol ≥98.0% (par GC)
2-[2-(Diméthylamino)éthoxy]éthanol
Formule: C₆H₁₅NO₂
Point d'éclair: 93°C
Numéro MDL: MFCD00059602
Numéro CAS: 1704-62-7
EINECS: 216-940-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %