Imprimer
N,N,2,2-Tetramethyl-1,3-propanediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N,N-Dimethylneopentanediamine, N1,N1,2,2-Tetramethylpropane-1,3-diamine
D1733-25ML D1733-500ML
TCIAD1733-25MLEA 17.6 EUR
TCIAD1733-25ML TCIAD1733-500ML
N,N,2,2-Tetramethyl-1,3-propanediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N,N,2,2-Tetramethyl-1,3-propanediamine
Formule: C₇H₁₈N₂
MW: 130.24 g/mol
Point d'ébullition: 153°C
Point d'éclair: 35°C
Numéro MDL: MFCD00044018
Numéro CAS: 53369-71-4
EINECS: 258-501-7
ONU: 2734
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %