Imprimer
3-(Diméthylamino)-2,2-diméthyl-1-propanol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D1727-500ML D1727-25ML
TCIAD1727-500MLEA 599 EUR
TCIAD1727-500ML TCIAD1727-25ML
3-(Diméthylamino)-2,2-diméthyl-1-propanol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3-(Diméthylamino)-2,2-diméthyl-1-propanol
Formule: C₇H₁₇NO
Point d'ébullition: 69°C
Numéro MDL: MFCD00059879
Numéro CAS: 19059-68-8
EINECS: 242-791-7
ONU: 2924
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %