Imprimer
(S)-(-)-N,N-Dimethyl-1-phenylethylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-(-)-alpha-Methyl-N,N-dimethylbenzylamine, (S)-N,N-Dimethyl-1-phenylethanamine
D1687-1G D1687-5G
TCIAD1687-1GEA 81.4 EUR
TCIAD1687-1G TCIAD1687-5G
(S)-(-)-N,N-Dimethyl-1-phenylethylamine ≥98.0% (par GC)
(S)-(-)-N,N-Dimethyl-1-phenylethylamine
Formule: C₁₀H₁₅N
MW: 149.24 g/mol
Point d'ébullition: 71°C
Point d'éclair: 64°C
Numéro MDL: MFCD00056236
Numéro CAS: 17279-31-1
EINECS: 241-310-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -68.0 to -72.0 deg (neat)