Imprimer
N,N-Diéthyl-2-pyridinamine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(2-Pyridyl)diethylamine
D1681-25G D1681-5G
TCIAD1681-25GEA 280 EUR
TCIAD1681-25G TCIAD1681-5G
N,N-Diéthyl-2-pyridinamine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
N,N-Diéthyl-2-pyridinamine
Formule: C₉H₁₄N₂
MW: 150.23 g/mol
Point d'ébullition: 118°C
Numéro MDL: MFCD00059777
Numéro CAS: 36075-06-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68034a5bfb04764d40be0be04c86787e9d03ed8d&vid=68034a5bfb04764d40be0be04c86787e9d03ed8d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %