Imprimer
Di(N-succinimidyl) carbonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Succinimidyl Carbonate, N,N'-Disuccinimidyl Carbonate, DSC, Di-(N,N'-succinimidyl) carbonate, Bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) carbonate
D1662-25G D1662-5G
TCIAD1662-25GEA 158 EUR
TCIAD1662-25G TCIAD1662-5G
Di(N-succinimidyl) carbonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Di(N-succinimidyl) carbonate
Formule: C₉H₈N₂O₇
MW: 256.17 g/mol
Point de fusion: 215°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009767
Numéro CAS: 74124-79-1
EINECS: 277-730-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity (Butylamine Method) min. 98.0 %