(-)-1,4-Di-O-tosyl-2,3-O-isopropylidene-L-threitol ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
((4S,5S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-diyl)bis(methylene) bis(4-methylbenzenesulphonate), (4S,5S)-(-)-2,3-O-Isopropylidene-1,4-di-O-tosyl-L-threitol, (4S,5S)-(+)-O-Isopropylidene-2,3-dihydroxy-1,4-bis(p-tosyl)butane
D1623-1G
D1623-5G
TCIAD1623-1GEA
39.6
EUR
TCIAD1623-1G
TCIAD1623-5G
(-)-1,4-Di-O-tosyl-2,3-O-isopropylidene-L-threitol ≥98.0% (par HPLC)
(-)-1,4-Di-O-tosyl-2,3-O-isopropylidene-L-threitol
Formule:
C₂₁H₂₆O₈S₂ MW: 470.55 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00003212 Numéro CAS: 37002-45-2 EINECS: 253-306-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Optical purity (LC) | min. 98.0 ee% |
Melting point | 90.0 to 94.0 deg-C |