Imprimer
4-Dimethylaminobenzylamine dihydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D1620-25G D1620-5G
TCIAD1620-25GEA 538 EUR
TCIAD1620-25G TCIAD1620-5G
4-Dimethylaminobenzylamine dihydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-Dimethylaminobenzylamine dihydrochloride
Formule: C₉H₁₄N₂
Numéro MDL: MFCD00012862
Numéro CAS: 34403-52-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency