Imprimer
Dibutyl-N,N-diethylcarbamoylmethylphosphonate pour l'extraction des lanthanides et des actinides
Fournisseur: TCI
Synonyms: N,N-Diethylcarbamoylmethylphosphonic Acid Dibutyl Ester
D1585-25ML D1585-5ML
TCIAD1585-25MLEA 179 EUR
TCIAD1585-25ML TCIAD1585-5ML
Dibutyl-N,N-diethylcarbamoylmethylphosphonate pour l'extraction des lanthanides et des actinides
Dibutyl-N,N-diethylcarbamoylmethylphosphonate
Formule: C₁₄H₃₀NO₄P
Point d'ébullition: 172°C
Numéro MDL: MFCD00015240
Numéro CAS: 7439-68-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %