Diethylene glycol monomethyl ether methacrylate ≥97.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Stabilization:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
D1531-25ML
D1531-500ML
TCIAD1531-25MLEA
17.6
EUR
TCIAD1531-25ML
TCIAD1531-500ML
Diethylene glycol monomethyl ether methacrylate ≥97.0% (par GC) stabilisé
Diethylene glycol monomethyl ether methacrylate
Formule:
C₉H₁₆O₄ Point d'éclair: 111°C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00059330 Numéro CAS: 45103-58-0 EINECS: 256-190-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |