Imprimer
Diethylene glycol dimethacrylate ≥97.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Oxybis(ethane-2,1-diyl) bis(2-methylacrylate)
Stabilization: Stabilisé avec 4-methoxyphénole (MEHQ)
D1530-25ML D1530-500ML D1530-100ML
TCIAD1530-25MLEA 17.6 EUR
TCIAD1530-25ML TCIAD1530-500ML TCIAD1530-100ML
Diethylene glycol dimethacrylate ≥97.0% (par GC) stabilisé
Diethylene glycol dimethacrylate
Formule: C₁₂H₁₈O₅
MW: 242.27 g/mol
Point d'ébullition: 134°C
Point d'éclair: 140°C
Numéro MDL: MFCD00014931
Numéro CAS: 2358-84-1
EINECS: 219-099-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf111f8c5c98e23517171c3a3952bf4980df1527&vid=bf111f8c5c98e23517171c3a3952bf4980df1527&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %