Imprimer
Diethylene glycol dibenzoate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Oxybis(ethane-2,1-diyl) dibenzoate
D1522-25ML D1522-500ML
TCIAD1522-25MLEA 19.8 EUR
TCIAD1522-25ML TCIAD1522-500ML
Diethylene glycol dibenzoate ≥97.0% (par GC)
Diethylene glycol dibenzoate
Formule: C₁₈H₁₈O₅
MW: 314.34 g/mol
Point d'éclair: 228°C
Numéro MDL: MFCD00020679
Numéro CAS: 120-55-8
EINECS: 204-407-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %