2,2-Dimethyltetrahydrothiazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
D1491-25ML
D1491-5ML
TCIAD1491-25MLEA
36.3
EUR
TCIAD1491-25ML
TCIAD1491-5ML
2,2-Dimethyltetrahydrothiazole ≥98.0% (par GC)
Formule:
C₅H₁₁NS Point d'ébullition: 61°C Point d'éclair: 55°C |
Numéro MDL:
MFCD00014488 Numéro CAS: 19351-18-9 EINECS: 242-980-4 ONU: 1993 ADR: 3,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |