Imprimer
sec-Butyl ether (DL and meso mixture) ≥97.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: stabilisé avec hydroquinone
D1405-25ML D1405-5ML
TCIAD1405-25MLEA 145 EUR
TCIAD1405-25ML TCIAD1405-5ML
sec-Butyl ether (DL and meso mixture) ≥97.0% (par GC) stabilisé
sec-Butyl ether (DL and meso mixture)
Formule: C₈H₁₈O
Point d'ébullition: 121°C
Point d'éclair: 26°C
Numéro MDL: MFCD00039921
Numéro CAS: 6863-58-7
EINECS: 229-961-6
ONU: 1149
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomer)