(S)-2,3-Diaminopropanoic acid hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
H-Dap-OH.HCl, H-Dap-OH·HCl, L-3-Aminoalanine Hydrochloride, (S)-2,3-Diaminopropionic acid monohydrochloride
D1377-1G
D1377-100MG
TCIAD1377-1GEA
110
EUR
TCIAD1377-1G
TCIAD1377-100MG
(S)-2,3-Diaminopropanoic acid hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
(S)-2,3-Diaminopropanoic acid hydrochloride
Formule:
C₃H₈N₂O₂·HCl MW: 140.6 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00065497 Numéro CAS: 1482-97-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +22.0 to +26.0 deg (C=2, 1mol/L HCl) |