Imprimer
Clonidine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(2,6-Dichlorophenylamino)-2-imidazoline Hydrochloride, N-(2,6-Dichlorophenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-amine hydrochloride, 2-(2,6-Dichloroanilino)-2-imidazoline Hydrochloride
D1353-1G D1353-5G
TCIAD1353-1GEA 39.6 EUR
TCIAD1353-1G TCIAD1353-5G
Clonidine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Clonidine hydrochloride
Formule: C₉H₉Cl₂N₃
MW: 266.55 g/mol
Point de fusion: 312°C
Numéro MDL: MFCD00036705
Numéro CAS: 4205-91-8
EINECS: 224-121-5
ONU: 2811
ADR: 6.1 I
Merck Index: 14,02390
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e4bf3b9cb962e7a5f6e94dd8e082ec18518c139d&vid=e4bf3b9cb962e7a5f6e94dd8e082ec18518c139d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %