Imprimer
1,3-Diphenylguanidine sulphate
Fournisseur: TCI
D1348-25G D1348-500G
TCIAD1348-25GEA 72.6 EUR
TCIAD1348-25G TCIAD1348-500G
1,3-Diphenylguanidine sulphate
1,3-Diphenylguanidine sulphate
Formule: C₁₃H₁₃N₃
Numéro MDL: MFCD00060241
Numéro CAS: 32514-47-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 % (calcd.on dried substance)
Solubility in hot Water almost transparency
Drying loss max. 5.0 %