Imprimer
5,5-Diphenylhydantoin sodium salt ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
D1331-25G D1331-500G
TCIAD1331-25GEA 22 EUR
TCIAD1331-25G TCIAD1331-500G
5,5-Diphenylhydantoin sodium salt ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5,5-Diphenylhydantoin sodium salt
Formule: C₁₅H₁₂N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00069674
Numéro CAS: 630-93-3
EINECS: 211-148-2
Merck Index: 14,07322
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %