Imprimer
1,3-Diamino-2-propanol-N,N,N',N'-tetraacetic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D1330-25G D1330-5G
TCIAD1330-25GEA 143 EUR
TCIAD1330-25G TCIAD1330-5G
1,3-Diamino-2-propanol-N,N,N',N'-tetraacetic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1,3-Diamino-2-propanol-N,N,N',N'-tetraacetic acid
Formule: C₁₁H₁₈N₂O₉
Numéro MDL: MFCD00004288
Numéro CAS: 3148-72-9
EINECS: 221-575-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency