Imprimer
1,2-Diaminopropane-N,N,N',N'-tetraacetic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2-Diaminopropane-tetraacetic acid, PDTA, Methyl-EDTA, Propylenediamine-N,N,N',N'-tetraacetic Acid
D1329-25G D1329-500G
TCIAD1329-25GEA 49.5 EUR
TCIAD1329-25G TCIAD1329-500G
1,2-Diaminopropane-N,N,N',N'-tetraacetic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1,2-Diaminopropane-N,N,N',N'-tetraacetic acid
Formule: C₁₁H₁₈N₂O₈
MW: 306.27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004286
Numéro CAS: 4408-81-5
EINECS: 224-559-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Sodium hydroxide solution almost transparency