Imprimer
Diethylene glycol diacetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Diethyleneglycoldiacetate, Oxybis(2-ethyl Acetate)
D1230-25ML D1230-500ML
TCIAD1230-25MLEA 27.5 EUR
TCIAD1230-25ML TCIAD1230-500ML
Diethylene glycol diacetate ≥98.0% (par GC)
Diethylene glycol diacetate
Formule: C₈H₁₄O₅
MW: 190.20 g/mol
Point d'éclair: 135°C
Numéro MDL: MFCD00026211
Numéro CAS: 628-68-2
EINECS: 211-049-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %