Imprimer
Bis(3-pyridylmethyl)amine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: alpha,alpha'-Iminodi(3-picoline), 3,3'-Dipicolylamine
D1199-25ML D1199-5ML
TCIAD1199-25MLEA 497 EUR
TCIAD1199-25ML TCIAD1199-5ML
Bis(3-pyridylmethyl)amine ≥97.0% (par GC)
Bis(3-pyridylmethyl)amine
Formule: C₁₂H₁₃N₃
Numéro MDL: MFCD00038043
Numéro CAS: 1656-94-6
EINECS: 216-753-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %