Imprimer
N,N'-Dicarbobenzoxy-L-cystine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (Z-Cystine-OH)₂, (Z-Cys-OH)2, N,N'-Di-Cbz-L-cystine, N,N'-Dibenzyloxycarbonyl-L-cystine
D1197-1G D1197-5G
TCIAD1197-1GEA 17.6 EUR
TCIAD1197-1G TCIAD1197-5G
N,N'-Dicarbobenzoxy-L-cystine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N,N'-Dicarbobenzoxy-L-cystine
Formule: C₂₂H₂₄N₂O₈S₂
Numéro MDL: MFCD00022030
Numéro CAS: 6968-11-2
EINECS: 230-181-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -89.0 to -93.0 deg (C=8.8, AcOH)
Solubility in Methanol almost transparency